4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,4-Dimethylcyclohex-2-enone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
245542-25G 245542-5G
SIAL245542-25GEA 277 EUR
SIAL245542-25G SIAL245542-5G
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-on, Sigma-Aldrich®
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-on
Formel: C₈H₁₂O
Molecular Weight: 124,18 g/mol
Siedepunkt: 27,5 °C (0.2 mmHg)
Dichte: 0,93…0.935 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009695
CAS-Nummer: 1073-13-8