2,2,4,4,6,6,8,8,8,8-Octamethylcyclotetrasilazan

Lieferant: CHEMPUR SILANE

Synonyme: 1,1,3,3,5,5,7,7-Octamethylcyclotetrasilazane

SILS12375.10 SILS12375.25 SILS12375.100
SILNSILS12375.10EA 0 EUR
SILNSILS12375.10 SILNSILS12375.25 SILNSILS12375.100
2,2,4,4,6,6,8,8,8,8-Octamethylcyclotetrasilazan
2,2,4,4,6,6,8,8,8,8-Octamethylcyclotetrasilazan
Formel: C₈H₂₈N₄Si₄
Molecular Weight: 292.68 g/mol
Siedepunkt: 56…57 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 97
Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00046123
CAS-Nummer: 1020-84-4
EINECS: 213-817-4
UN: 2923
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR