2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxan ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3,5,7-Tetramethylcyclotetrasiloxan
L16642.06 L16642.14 L16642.22 AB172335.0100
L16642.06EA 49.9 EUR
L16642.06 L16642.14 L16642.22 ABCRAB172335.0100
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxan ≥99%
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxan
Purity: 99% CAS No.: 2370-88-9 Molecular Formula: C4H16O4Si4 Formula Weight: 240.51 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.3870 Melting Point: -69° Boiling Point: 134-135° Beilstein Reference: 1787074 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00039567
Formel: C₄H₁₆O₄Si₄
Molecular Weight: 240,51 g/mol
Siedepunkt: 134…135 °C
Schmelzpunkt: –69 °C
Dichte: 0,991
Flammpunkt: 25 °C (77 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039567
CAS-Nummer: 2370-88-9
EINECS: 219-137-4
ADR: 3,III