2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme: 1,3,5,7-Tetramethylcyclotetrasiloxan
SILS15975.5 SILS15975.25 SILS15975.100
SILNSILS15975.5EA 0 EUR
SILNSILS15975.5 SILNSILS15975.25 SILNSILS15975.100
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxan
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxan
Formel: C₄H₁₆O₄Si₄
Molecular Weight: 240,51 g/mol
Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –69 °C
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039567
CAS-Nummer: 2370-88-9
EINECS: 219-137-4