Hexamethylcyclotrisiloxan 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane

216460250 216461000 216465000
ACRO216460250EA 29.4 EUR
ACRO216460250 ACRO216461000 ACRO216465000
Hexamethylcyclotrisiloxan 98%
Hexamethylcyclotrisiloxane
Formel: C₆H₁₈O₃Si₃
Molecular Weight: 222.46 g/mol
Siedepunkt: 134 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 63…67 °C
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005943
CAS-Nummer: 541-05-9
EINECS: 208-765-4
UN: 1325
ADR: 4.1 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to white Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥97.5 %

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR