Hexamethylcyclotrisiloxan ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane

B23028.14 B23028.22 B23028.36
B23028.14EA 28.5 EUR
B23028.14 B23028.22 B23028.36
Hexamethylcyclotrisiloxan ≥97%
Hexamethylcyclotrisiloxane

Purity: 97% CAS No.: 541-05-9 Molecular Formula: C6H18O3Si3 Formula Weight: 222.47 Flash Point: 35°(95°F) Melting Point: 64-66° Boiling Point: 134° Beilstein Reference: 1766829 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00005943

Formel: C₆H₁₈O₃Si₃
Molecular Weight: 222,46 g/mol
Siedepunkt: 134 °C
Schmelzpunkt: 64…66 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 35 °C (95 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005943
CAS-Nummer: 541-05-9
EINECS: 208-765-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR