Hexamethylcyclotrisiloxan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

235687-25G 235687-100G
SIAL235687-25GEA 42.2 EUR
SIAL235687-25G SIAL235687-100G
Hexamethylcyclotrisiloxan, Sigma-Aldrich®
Hexamethylcyclotrisiloxane
Formel: C₆H₁₈O₃Si₃
Molecular Weight: 222,46 g/mol
Siedepunkt: 134 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 64,5 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005943
CAS-Nummer: 541-05-9
EINECS: 208-765-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR