Hexamethylcyclotrisiloxan

Lieferant: CHEMPUR SILANE

Synonyme: 2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane

SILS09550.25 SILS09550.100
SILNSILS09550.25EA 0 EUR
SILNSILS09550.25 SILNSILS09550.100
Hexamethylcyclotrisiloxan
Hexamethylcyclotrisiloxane
Formel: C₆H₁₈O₃Si₃
Molecular Weight: 222.46 g/mol
Siedepunkt: 134
Schmelzpunkt: 64,5
Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005943
CAS-Nummer: 541-05-9
EINECS: 208-765-4
UN: 1325
ADR: 4.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR