Octamethylcyclotetrasiloxan zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Volasil 244, Siliconöl DC 244, Dow Corning 244® fluid
MQ200
8.14750.0025 8.14750.0100 8.14750.0250
8.14750.0025EA 28.8 EUR
8.14750.0025 8.14750.0100 8.14750.0250
Octamethylcyclotetrasiloxan zS, Sigma-Aldrich®
Octamethylcyclotetrasiloxan
Formel: [-Si(CH₃)₂O-]₄
Molecular Weight: 296.62 g/mol
Siedepunkt: 175
Schmelzpunkt: 18
Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 51
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003269
CAS-Nummer: 556-67-2
EINECS: 209-136-7
UN: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06843
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility  - 0.001 g/l (25 °C)
Melting Point 18 °C
Molar Mass 296.62 g/mol
Boiling Point 176 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 51 °C
Explosion Limit 0.4 - 11.7 %(V)
Density 0.95 g/cm3
Ignition Point 400 °C