Octamethylcyclotetrasiloxan

Lieferant: CHEMPUR SILANE
Achtung

Synonyme: Volasil 244, Siliconöl DC 244, Dow Corning 244® fluid

SILS12400.50 SILS12400.100 SILS12400.500
SILNSILS12400.50EA 0 EUR
SILNSILS12400.50 SILNSILS12400.100 SILNSILS12400.500
Octamethylcyclotetrasiloxan
Octamethylcyclotetrasiloxan
Formel: [-Si(CH₃)₂O-]₄
Molecular Weight: 296,62 g/mol
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 51 °C
MDL: MFCD00003269
CAS-Nummer: 556-67-2
EINECS: 209-136-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06843

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR