1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: DABCO, Triethylendiamin
112471000 112475000 112470025 112470250
ACRO112471000EA 50.4 EUR
ACRO112471000 ACRO112475000 ACRO112470025 ACRO112470250
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan 97%
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan
Formel: C₆H₁₂N₂
Molecular Weight: 112,17 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 155…160 °C
Dichte: 1,14 g/cm³
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006689
CAS-Nummer: 280-57-9
EINECS: 205-999-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09801
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.0 % (K.F.)
GC ≥96.0 %