1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: TriethylendiaminDABCO
A14003.36EA 145 EUR
A14003.36 A14003.22
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan ≥98%
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan
Formel: C₆H₁₂N₂
Molecular Weight: 112,17 g/mol
Siedepunkt: 174…176 °C
Schmelzpunkt: 155…160 °C
Dichte: 1,140
Flammpunkt: 62 °C (143 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006689
CAS-Nummer: 280-57-9
EINECS: 205-999-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,9669