1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: DABCO, Triethylendiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D27802-25G D27802-100G D27802-500G D27802-2KG
SIALD27802-25GEA 47.4 EUR
SIALD27802-25G SIALD27802-100G SIALD27802-500G SIALD27802-2KG
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan, Sigma-Aldrich®
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan
Formel: C₆H₁₂N₂
Molecular Weight: 112,17 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 155…158 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006689
CAS-Nummer: 280-57-9
EINECS: 205-999-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09801