2-Thiobarbitursäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

T5500-100G T5500-250G T5500-25G T5500-500G
SIALT5500-100GEA 254 EUR
SIALT5500-100G SIALT5500-250G SIALT5500-25G SIALT5500-500G
2-Thiobarbitursäure, Sigma-Aldrich®
2-Thiobarbitursäure
Formel: C₄H₄N₂O₂S
Molecular Weight: 144,15 g/mol
Siedepunkt: 419 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 235 °C
Dichte: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006674
CAS-Nummer: 504-17-6
EINECS: 207-985-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR