Barbitursäure 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2,4,6-Trihydroxypyrimidin, N,N'-Malonylharnstoff
180921000 180925000
ACRO180921000EA 44.7 EUR
ACRO180921000 ACRO180925000
Barbitursäure 99+%
Barbitursäure
Formel: C₄H₄N₂O₃
Molecular Weight: 128.09 g/mol
Siedepunkt: 441
Schmelzpunkt: 248…255 °C
Flammpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006666
CAS-Nummer: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 248 to 255 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm