Barbitursäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,4,6-Trihydroxypyrimidin, N,N'-Malonylharnstoff

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

185698-100G 185698-25G 185698-500G
SIAL185698-100GEA 65 EUR
SIAL185698-100G SIAL185698-25G SIAL185698-500G
Barbitursäure, Sigma-Aldrich®
Barbitursäure
Formel: C₄H₄N₂O₃
Molecular Weight: 128.09 g/mol
Siedepunkt: 441
Schmelzpunkt: 250…252 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006666
CAS-Nummer: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR