Piperazin 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Diethylendiamin
131291000 131295000 131290025 131290100
ACRO131291000EA 33.2 EUR
ACRO131291000 ACRO131295000 ACRO131290025 ACRO131290100
Piperazin 99%, reinst
Piperazin
Formel: C₄H₁₀N₂
Molecular Weight: 86.14 g/mol
Siedepunkt: 146…148 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 107…111 °C
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005953
CAS-Nummer: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07545
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
GC ≥98.5 %
Color of solution ≤30 APHA (50% in methanol)
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable