Piperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Diethylendiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
80621-100G 80621-25G 80621-500G
SIAL80621-100GEA 208 EUR
SIAL80621-100G SIAL80621-25G SIAL80621-500G
Piperazin, Sigma-Aldrich®
Piperazin
Formel: C₄H₁₀N₂
Molecular Weight: 86,14 g/mol
Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 44…46 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005953
CAS-Nummer: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07545