Piperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Diethylendiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P45907-100G
P45907-500G
P45907-5G
P45907-1KG
SIALP45907-100GEA
33.4
EUR
SIALP45907-100G
SIALP45907-500G
SIALP45907-5G
SIALP45907-1KG
Piperazin, Sigma-Aldrich®
Piperazin
Formel:
C₄H₁₀N₂ Molecular Weight: 86,14 g/mol Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 44…46 °C Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005953 CAS-Nummer: 110-85-0 EINECS: 203-808-3 UN: 2579 ADR: 8,III Merck Index: 13,07545 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...