1-Ethylpiperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-Ethylpiperazine
415308-50ML 415308-250ML
SIAL415308-50MLEA 38.8 EUR
SIAL415308-50ML SIAL415308-250ML
1-Ethylpiperazin, Sigma-Aldrich®
1-Ethylpiperazin
Formel: C₆H₁₄N₂
Molecular Weight: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 157 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,8989 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059912
CAS-Nummer: 5308-25-8
EINECS: 226-166-6
UN: 2733
ADR: 3,III