1-Methylpiperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
022134-250G 022134-1KG
FLUO022134-250GEA 65.3 EUR
FLUO022134-250G FLUO022134-1KG
1-Methylpiperazin
1-Methylpiperazin
Formel: C₅H₁₂N₂
Siedepunkt: 138 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 0,9085 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005966
CAS-Nummer: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
UN: 2734
ADR: 8,II