1-Methylpiperazin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

130001-100G 130001-500G 130001-5G
SIAL130001-100GEA 40.5 EUR
SIAL130001-100G SIAL130001-500G SIAL130001-5G
1-Methylpiperazin, Sigma-Aldrich®
1-Methylpiperazin
Formel: C₅H₁₂N₂
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 138 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 0,9085 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005966
CAS-Nummer: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
UN: 2734
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR