1,3-Dimethylbarbitursäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.42116.0005
8.42116.0100
8.42116.0005EA
47.9
EUR
8.42116.0005
8.42116.0100
1,3-Dimethylbarbitursäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethylbarbitursäure
Formel:
C₆H₈N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006675 CAS-Nummer: 769-42-6 EINECS: 212-211-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 60 g/l (20 °C) |
Melting Point | 120 - 124 °C |
Molar Mass | 156.14 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
pH | 2.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |