4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosan ([2.2.2]Cryptand, Kryptofix® 222) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,10-Diaza-4,7,13,16,21,24-hexaoxabicyclo[8.8.8]hexacosan, Kryptofix® 222, [2.2.2]Cryptand
291950010
291950050
291952500
ACRO291950010EA
160
EUR
ACRO291950010
ACRO291950050
ACRO291952500
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosan ([2.2.2]Cryptand, Kryptofix® 222) 98%
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosan ([2.2.2]Cryptand, Kryptofix® 222)
Formel:
C₁₈H₃₆N₂O₆ Molecular Weight: 376,49 g/mol Schmelzpunkt: 68…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005111 CAS-Nummer: 23978-09-8 EINECS: 245-962-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 72 °C |
GC | ≥97.5 % |