4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosan ([2.2.2]Cryptand, Kryptofix® 222), Kryptofix® zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,10-Diaza-4,7,13,16,21,24-hexaoxabicyclo[8.8.8]hexacosan, Kryptofix® 222, [2.2.2]Cryptand
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14925.0001 8.14925.0050
8.14925.0001EA 453 EUR
8.14925.0001 8.14925.0050
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosan ([2.2.2]Cryptand, Kryptofix® 222), Kryptofix® zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosan ([2.2.2]Cryptand, Kryptofix® 222)
Formel: C₁₈H₃₆N₂O₆
Molecular Weight: 376.49 g/mol
Schmelzpunkt: 69…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005111
CAS-Nummer: 23978-09-8
EINECS: 245-962-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a74ac532561e4fecf111f3260b402bcd1fb0af9&vid=13491901da172b5971e6d7f330c893460a77cd23&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 376.49 g/mol