4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosan ([2.2.2]Cryptand, Kryptofix® 222), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1,10-Diaza-4,7,13,16,21,24-hexaoxabicyclo[8.8.8]hexacosan, Kryptofix® 222, [2.2.2]Cryptand
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
291110-1G
291110-250MG
SIAL291110-1GEA
228
EUR
SIAL291110-1G
SIAL291110-250MG
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosan ([2.2.2]Cryptand, Kryptofix® 222), Sigma-Aldrich®
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosan ([2.2.2]Cryptand, Kryptofix® 222)
Formel:
C₁₈H₃₆N₂O₆ Molecular Weight: 376,49 g/mol Schmelzpunkt: 69…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005111 CAS-Nummer: 23978-09-8 EINECS: 245-962-4 |