2,7-Dibromfluoren, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2,7-Dibromo-9H-fluorene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
342297-25G 342297-5G
SIAL342297-25GEA 66.2 EUR
SIAL342297-25G SIAL342297-5G
2,7-Dibromfluoren, Sigma-Aldrich®
2,7-Dibromfluoren
Formel: C₁₃H₈Br₂
Molecular Weight: 324,01 g/mol
MDL: MFCD00019048
CAS-Nummer: 16433-88-8