2,7-Dibrom-9-fluorenon 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,7-Dibromo-9H-fluoren-9-one
H25919.06
H25919.03
H25919.06EA
98.6
EUR
H25919.06
H25919.03
2,7-Dibrom-9-fluorenon 96%
2,7-Dibrom-9-fluorenon
Purity: 96%
CAS No.: 14348-75-5
Molecular Formula: C13H6Br2O
Formula Weight: 337.99
Melting Point: 195-196°
MDL No.: MFCD00010790
Formel:
C₁₃H₆Br₂O Molecular Weight: 338 g/mol Schmelzpunkt: 195…196 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010790 CAS-Nummer: 14348-75-5 |