1,8-Dichlor-9,10-anthrachinon 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,8-Dichloranthrachinon
B23421.14
B23421.22
B23421.36
B23421.14EA
41.9
EUR
B23421.14
B23421.22
B23421.36
1,8-Dichlor-9,10-anthrachinon 96%
1,8-Dichlor-9,10-anthrachinon
Purity: 96%
CAS No.: 82-43-9
Molecular Formula: C14H6Cl2O2
Formula Weight: 277.11
Melting Point: 201-203°
MDL No.: MFCD00001191
Formel:
C₁₄H₆Cl₂O₂ Molecular Weight: 277,11 g/mol Schmelzpunkt: 201…203 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001191 CAS-Nummer: 82-43-9 EINECS: 201-420-9 |