1,5-Dichlor-9,10-anthrachinon 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,5-Dichloroanthraquinone
A19534.18
A19534.30
A19534.18EA
44.1
EUR
A19534.18
A19534.30
1,5-Dichlor-9,10-anthrachinon 96%
1,5-Dichlor-9,10-anthrachinon
Purity: 96%
CAS No.: 82-46-2
Molecular Formula: C14H6Cl2O2
Formula Weight: 277.11
Melting Point: 245-249°
Beilstein Reference: 402592
Formel:
C₁₄H₆Cl₂O₂ Molecular Weight: 277,11 g/mol Siedepunkt: 401 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 245…249 °C Dichte: 1,63 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001190 CAS-Nummer: 82-46-2 EINECS: 201-424-0 |