Dibenzosuberon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Dibenzosuberon, Dibenzo[b,f]cycloheptan-1-on, 1-Dibenzo[b,f]cycloheptanon
A18405.14 A18405.22
A18405.14EA 30.8 EUR
A18405.14 A18405.22
Dibenzosuberon ≥97%
Dibenzosuberon
Purity: 97% CAS No.: 1210-35-1 Molecular Formula: C15H12O Formula Weight: 208.26 Flash Point: 200°(392°F) Refractive Index: 1.6340 Melting Point: 32-34° Boiling Point: 147-149°/0.3mm Beilstein Reference: 1454355 MDL No.: MFCD00003587
Formel: C₁₅H₁₂O
Molecular Weight: 208,26 g/mol
Siedepunkt: 147…149 °C (0,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Dichte: 1,156
Flammpunkt: 200 °C (392 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003587
CAS-Nummer: 1210-35-1
EINECS: 214-912-3