9-Fluorenon 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 9H-Fluoren-9-one
119201000 119205000 119200025
ACRO119201000EA 33.9 EUR
ACRO119201000 ACRO119205000 ACRO119200025
9-Fluorenon 99+%
9-Fluorenon
Formel: C₁₃H₈O
Molecular Weight: 180,21 g/mol
Siedepunkt: 342 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 81…85 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001141
CAS-Nummer: 486-25-9
EINECS: 207-630-7
UN: 3077
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure