9-Fluorenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
9H-Fluoren-9-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
F1506-100G-A
F1506-500G-A
F1506-5G-A
SIALF1506-100G-AEA
71.9
EUR
SIALF1506-100G-A
SIALF1506-500G-A
SIALF1506-5G-A
9-Fluorenon, Sigma-Aldrich®
9-Fluorenon
Formel:
C₁₃H₈O Molecular Weight: 180.21 g/mol Siedepunkt: 342 Schmelzpunkt: 81…83 °C Dichte: 0.9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001141 CAS-Nummer: 486-25-9 EINECS: 207-630-7 |