2,7-Dinitro-9-fluorenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
107107-10G 107107-50G
SIAL107107-10GEA 118 EUR
SIAL107107-10G SIAL107107-50G
2,7-Dinitro-9-fluorenon, Sigma-Aldrich®
2,7-Dinitro-9-fluorenon
Formel: C₁₃H₆N₂O₅
Molecular Weight: 270,2 g/mol
Schmelzpunkt: 296 °C
MDL: MFCD00001153
CAS-Nummer: 31551-45-8
EINECS: 250-695-1