9,10-Phenanthrenchinon 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 9,10-Phenanthrendion
168790250 168791000
ACRO168790250EA 66.9 EUR
ACRO168790250 ACRO168791000
9,10-Phenanthrenchinon 95%
9,10-Phenanthrenchinon
Formel: C₁₄H₈O₂
Molecular Weight: 208,22 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 201…211 °C
Dichte: 1,4045 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 245 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001163
CAS-Nummer: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07355
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 211 °C
HPLC ≥94 %