9,10-Phenanthrenchinon 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 9,10-Phenanthrendion

A11762.06 A11762.14 A11762.22
A11762.06EA 31.1 EUR
A11762.06 A11762.14 A11762.22
9,10-Phenanthrenchinon 95%
9,10-Phenanthrenchinon

Purity: 95% CAS No.: 84-11-7 Molecular Formula: C14H8O2 Formula Weight: 208.22 Flash Point: 245°(473°F) Melting Point: 207-212° Boiling Point: 360° Beilstein Reference: 608838 Merck Reference: 14,7213 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001163

Formel: C₁₄H₈O₂
Molecular Weight: 208,22 g/mol
Siedepunkt: >360 °C
Schmelzpunkt: 207…212 °C
Dichte: 1,405
Flammpunkt: 245 °C (473 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001163
CAS-Nummer: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,7213

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR