9,10-Phenanthrenchinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 9,10-Phenanthrendion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07564.0025 8.07564.0100
8.07564.0025EA 80.7 EUR
8.07564.0025 8.07564.0100
9,10-Phenanthrenchinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
9,10-Phenanthrenchinon
Formel: C₁₄H₈O₂
Molecular Weight: 208,22 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 203…206 °C
Dichte: 1,4045 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001163
CAS-Nummer: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07355
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 7.5 mg/l (25 °C)
Melting Point 203 - 206 °C
Molar Mass 208.21 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 360 °C
Flash Point 245 °C
Ignition Point 630 °C DIN 51794