9,10-Phenanthrenchinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 9,10-Phenanthrendion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
156507-25G 156507-5G
SIAL156507-25GEA 174 EUR
SIAL156507-25G SIAL156507-5G
9,10-Phenanthrenchinon, Sigma-Aldrich®
9,10-Phenanthrenchinon
Formel: C₁₄H₈O₂
Molecular Weight: 208,22 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 203…206 °C
Dichte: 1,4045 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001163
CAS-Nummer: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07355