9,10-Anthrachinon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Anthrachinon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A90004-250G A90004-50G
SIALA90004-250GEA 79.2 EUR
SIALA90004-250G SIALA90004-50G
9,10-Anthrachinon, Sigma-Aldrich®
9,10-Anthrachinon
Formel: C₁₄H₈O₂
Molecular Weight: 208,22 g/mol
Siedepunkt: 380 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 165…169 °C
Dichte: 1,419…1.438 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 185 °C
MDL: MFCD00001188
CAS-Nummer: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Merck Index: 13,00692

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR