1,4-Diamino-9,10-anthrachinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1,4-Diaminoanthraquinone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.42128.0025 8.42128.0100
8.42128.0025EA 54.3 EUR
8.42128.0025 8.42128.0100
1,4-Diamino-9,10-anthrachinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,4-Diamino-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 238,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001224
CAS-Nummer: 128-95-0
EINECS: 204-922-6