1,8-Dihydroxy-9,10-anthrachinon 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Dantron, 1,8-Dihydroxyanthrachinon
114830050 114831000 114835000
ACRO114830050EA 29.4 EUR
ACRO114830050 ACRO114831000 ACRO114835000
1,8-Dihydroxy-9,10-anthrachinon 95%
1,8-Dihydroxy-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₈O₄
Molecular Weight: 240,22 g/mol
Schmelzpunkt: 190…195 °C
Dichte: 1,537 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >200 °C
MDL: MFCD00001211
CAS-Nummer: 117-10-2
EINECS: 204-173-5
Merck Index: 13,02841
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow-green to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 195 °C
HPLC ≥94 %