1,4-Dihydroxy-9,10-anthrachinon 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1,4-Dihydroxyanthrachinon
A11010.0B
A11010.30
A11010.0BEA
113
EUR
A11010.0B
A11010.30
1,4-Dihydroxy-9,10-anthrachinon 95%
1,4-Dihydroxy-9,10-anthrachinon
Purity: 95%
CAS No.: 81-64-1
Molecular Formula: C14H8O4
Formula Weight: 240.21
Flash Point: 222°(431°F)
Melting Point: 195-198°
Boiling Point: ca 450°
Beilstein Reference: 1914036
Merck Reference: 14,8064
MDL No.: MFCD00001209
Formel:
C₁₄H₈O₄ Molecular Weight: 240,22 g/mol Siedepunkt: ∼450 °C Schmelzpunkt: 195…198 °C Dichte: 1,278 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 222 °C (431 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001209 CAS-Nummer: 81-64-1 EINECS: 201-368-7 Merck Index: 14,8064 |