1,4-Dihydroxy-9,10-anthrachinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,4-Dihydroxyanthrachinon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20259.0005
8.20259.0250
8.20259.0005EA
25.5
EUR
8.20259.0005
8.20259.0250
1,4-Dihydroxy-9,10-anthrachinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,4-Dihydroxy-9,10-anthrachinon
Formel:
C₁₄H₈O₄ Molecular Weight: 240,22 g/mol Siedepunkt: 465 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 202 °C Dichte: 1,278 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00001209 CAS-Nummer: 81-64-1 EINECS: 201-368-7 Merck Index: 12,08250 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility |
|
Melting Point | 195 - 198 °C |
Molar Mass | 240.21 g/mol |
Bulk Density | 350 kg/m3 |
Boiling Point | 450 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (197 °C) |
Flash Point | 222 °C |