2,6-Dihydroxy-9,10-anthrachinon
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dihydroxyanthrachinon
SB01965.1 SB01965EA SB01965EE
MAYBSB01965.1EA 0 EUR
MAYBSB01965.1 MAYBSB01965EA MAYBSB01965EE
2,6-Dihydroxy-9,10-anthrachinon
2,6-Dihydroxy-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₈O₄
Molecular Weight: 240,22 g/mol
Schmelzpunkt: > 330 °C
MDL: MFCD00001228
CAS-Nummer: 84-60-6
EINECS: 201-544-3