Fluoren 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Diphenylenmethan, 2,2′-Metylenbiphenyl
156130250 156131000 156135000
ACRO156130250EA 26.6 EUR
ACRO156130250 ACRO156131000 ACRO156135000
Fluoren 98+%
Fluoren
Formel: C₁₃H₁₀
Molecular Weight: 166,22 g/mol
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 112…116 °C
Dichte: 1,2 g/cm³
Flammpunkt: 151 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001111
CAS-Nummer: 86-73-7
EINECS: 201-695-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04181
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Loss on drying ≤0.5 %
GC ≥98.0 %