Fluoren, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Diphenylenmethan, 2,2′-Metylenbiphenyl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
128333-100G 128333-500G 128333-5G
SIAL128333-100GEA 75.7 EUR
SIAL128333-100G SIAL128333-500G SIAL128333-5G
Fluoren, Sigma-Aldrich®
Fluoren
Formel: C₁₃H₁₀
Molecular Weight: 166,22 g/mol
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 113…115 °C
Dichte: 1,203 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001111
CAS-Nummer: 86-73-7
EINECS: 201-695-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04181