Fluorescein, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)-(3H)-3-xanthenon, Resorcinphthalein, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoesäure, 9-(2-Carboxyphenyl)-6-hydroxy-(3H)-3-xanthenon, 3′,6′-Dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on, 6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)-(3H)-xanthen-3-on, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)-benzoesäure, Fluoreszein
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
46955-100G-F
46955-500G-F
SIAL46955-100G-FEA
1070
EUR
SIAL46955-100G-F
SIAL46955-500G-F
Fluorescein, Sigma-Aldrich®
Fluorescein
Formel:
C₂₀H₁₂O₅ Molecular Weight: 332.31 g/mol Schmelzpunkt: 314…316 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005050 CAS-Nummer: 2321-07-5 EINECS: 219-031-8 Merck Index: 13,04185 |