Fluorescein 95% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)-(3H)-3-xanthenon, Resorcinphthalein, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoesäure, 9-(2-Carboxyphenyl)-6-hydroxy-(3H)-3-xanthenon, 3′,6′-Dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on, 6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)-(3H)-xanthen-3-on, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)-benzoesäure, Fluoreszein
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
F2456-100G
F2456-500G
F2456-100GEA
72.6
EUR
F2456-100G
F2456-500G
Fluorescein 95% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Fluorescein
Formel:
C₂₀H₁₂O₅ Molecular Weight: 332,31 g/mol Schmelzpunkt: 320 °C (Lit.) Lagertemperatur: Room Temperature |
MDL:
MFCD00005050 CAS-Nummer: 2321-07-5 EINECS: 219-031-8 Merck Index: 13,04185 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange to red-brown or maroon powder |
Infrared Spectrum | Conforms to structure and standard. |
UV-Visible Spectrum |
0.003 g/L, 0.01 N NaOH E(490 +/- 2 Nm) = >70,000 E(284 +/- 2 Nm) = >12,000 E(238 +/- 2 Nm) = >39,000 |
Titration | 94.5%-105.5% (With NaOH) |
Solubility | 1 mg/ml 1 N NaOH; Clear orange-green to orange brown solution |