Uranin 98,5-100,5% Indikator, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: 6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)-(3H)-xanthen-3-on Dinatriumsalz, 6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)- (3H)-xanthen-3-on Dinatriumsalz, Fluoreszein Dinatriumsalz, Fluorescein Natriumsalz, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)-benzoesäure Dinatriumsalz, Dinatrium-2-(3-oxo-6-oxidoxanthen-9-yl)benzoat, 6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)-(3H)-3-xanthenon Dinatriumsalz, Fluorescein-Natrium, Resorcinphthalein Dinatriumsalz, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoesäure Dinatriumsalz, Fluorescein Dinatriumsalz, 3′,6′-Dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz, 9-(2-Carboxyphenyl)-6-hydroxy-(3H)-3-xanthenon Dinatriumsalz
28803-100G 28803-1KG 28803-4X1KG
28803-100GEA 64.19 EUR
28803-100G 28803-1KG 28803-4X1KG
Uranin 98,5-100,5% Indikator, Fluka™
Uranin
Formel: C₂₀H₁₀Na₂O₅
Molecular Weight: 376,28 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167039
CAS-Nummer: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Merck Index: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated to the dried substance) Min. 98.5 %
Loss on drying (105°C) Max. 10 %
Zinc (Zn) complying
Chloride (Cl) Max. 0.35 %
Sulfate (SO₄) Max. 1.2 %
UV spectrum complying