Propylencarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-on, Propylenglycolcarbonat, Kohlensäurepropylenglycolester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
310328-100ML 310328-1L 310328-2L 310328-500ML
SIAL310328-100MLEA 82 EUR
SIAL310328-100ML SIAL310328-1L SIAL310328-2L SIAL310328-500ML
Propylencarbonat, Sigma-Aldrich®
Propylencarbonat
Formel: C₄H₆O₃
Molecular Weight: 102,09 g/mol
Siedepunkt: 241…242 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –48,8 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005385
CAS-Nummer: 108-32-7
EINECS: 203-572-1